Läs mer
Alfa Aesar™ 4-(4-Morpholinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester, 97%
Produktkod. 11317569
Change view
Kvantitet:
1g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11317569 1g 1g
1 options
Produktkod. 11317569 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer H28034.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Morpholinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
CAS 364794-79-6
Molekylformel C17H26BNO3
MDL-nummer MFCD04974052
Kvantitet 1g
Synonym 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl morpholine, 4-morpholinomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-4-morpholinomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl morpholine, 4-methylmorpholino phenylboronic acid, pinacol ester, 4-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl morpholine, 4-morpholinomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-morpholin-4-ylmethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane
InChI-nyckel JOIXYIWXEYXHHG-UHFFFAOYSA-N
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)CN3CCOCC3
IUPAC-namn 4-[[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl]morpholine
Molekylvikt (g/mol) 303.209
PubChem CID 2795502
Formel vikt 303.2
Procent renhet 97%