Läs mer
4-(4-morfolinylmetyl)bensonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10154252 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10154252 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10154252 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 376330010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Morpholinylmethyl)benzonitrile
CAS 37812-51-4
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 84,0 °C till 89,0 °C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C12H14N2O
MDL-nummer MFCD00454271
Kvantitet 1 g
Synonym 4-morpholinomethyl benzonitrile, 4-morpholin-4-ylmethyl benzonitrile, usaf a-3730, p-tolunitrile, alpha-4-morpholinyl, alpha-4-morpholinyl-p-tolunitrile, benzonitrile, 4-4-morpholinylmethyl, 4-4-morpholinylmethyl benzonitrile, 4-morpholin-4-ylmethyl benzenecarbonitrile, 4-morpholin-4-ylmethyl-benzonitrile, benzonitrile,4-4-morpholinylmethyl
InChI-nyckel BCZLYNFDOJXWGN-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1COCCN1CC2=CC=C(C=C2)C#N
IUPAC-namn 4-(morfolin-4-ylmetyl)bensonitril
Molekylvikt (g/mol) 202.26
PubChem CID 216864
Formel vikt 202.26
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(4-Morpholinylmethyl)benzonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.