Läs mer
4-(4-nitrobenzyl)pyridin, 98+%
Produktkod. 11470064
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11470064 5 g 5g
11480064 25 g 25g
11490064 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11470064 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13564.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
CAS: 1083-48-3 | C12H10N2O2 | 214,22 g/mol
4-(4-Nitrobensyl)pyridin används i spektroskopisk metod för bestämning av fosgen. Det används också i tester för alkyleringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-(4-Nitrobensyl)pyridin används i spektroskopisk metod för bestämning av fosgen. Det används också i tester för alkyleringsmedel.
Löslighet
Löslig i aceton. Olösligt i vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1083-48-3
Molekylformel C12H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 214.22
MDL-nummer MFCD00006445
InChI-nyckel MNHKUCBXXMFQDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-nitrobenzyl pyridine, 4-4-nitrophenyl methyl pyridine, pyridine, 4-4-nitrophenyl methyl, pyridine, 4-p-nitrobenzyl, 1-p-nitrobenzyl pyridine, 4-p-nitrobenzyl pyridine, 4 4-nitrobenzyl primide, unii-0z6gs37n7h, gamma-p-nitrobenzyl pyridine
PubChem CID 14129
IUPAC-namn 4-[(4-nitrofenyl)metyl]pyridin
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=C(CC2=CC=NC=C2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Nitrobenzyl)pyridine
Smältpunkt 69°C to 72°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 170877
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Soluble in acetone. Insoluble in water.
Formel vikt 214.22
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.