Läs mer
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15861241
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15861241 100 g 100g
15851241 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15861241 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8208900100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1083-48-3
Kvalitet Research
Molekylformel 4-[4-(NO2)C6H4CH2]C5H4N
Molekylvikt (g/mol) 214.22
Specifikationer
Smältpunkt 68°C to 71°C
MDL-nummer MFCD00006445
Kvantitet 100 g
Synonym 4-(4-Nitrobenzyl)pyridine, 4-(4-Nitrobenzyl)pyridine