Läs mer
4-(4-Nitrobenzyloxy)benzaldehyde, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11468923
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11468923 100 g 100g
11448923 5 g 5g
11458923 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11468923 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11067.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67565-48-4
Molekylformel C14H11NO4
Molekylvikt (g/mol) 257.25
MDL-nummer MFCD00017041
InChI-nyckel RIYUFYPNHRLRON-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-nitrobenzyloxy benzaldehyde, 4-4-nitrophenyl methoxy benzaldehyde, 4-4-nitrobenzyl oxy benzaldehyde, benzaldehyde,4-4-nitrophenyl methoxy, cbmicro_009110, cambridge id 5303589, 4-4-formylphenoxy methyl nitrobenzene
PubChem CID 735836
IUPAC-namn 4-[(4-nitrophenyl)methoxy]benzaldehyde
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=C(COC2=CC=C(C=O)C=C2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4- (4-Nitrobenzyloxy)benzaldehyde
Smältpunkt 128°C to 132°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 1884256
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 257.25
Procent renhet 98%