Läs mer
4-(4-Nitrophenyl)-3-morpholinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(4-Nitrophenyl)-3-morpholinone |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2O4/c13-10-7-16-6-5-11(10)8-1-3-9(4-2-8)12(14)15/h1-4H,5-7H2 |
| Formel vikt | 222.0641 |