Läs mer
4-(4-Nitrophenylazo)-1-naphthol, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15636920 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15636920 10 g 10g
1 options
Produktkod. 15636920 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 7300010G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Nitrophenylazo)-1-naphthol
Smältpunkt 270°C
Namnnotering For the determination of Mg
CAS 5290-62-0
Molekylformel C16H11N3O3
Linjär formel O2NC6H4N=NC10H6OH
MDL-nummer MFCD00003975
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 961660
InChI-nyckel UYDXOFSMBKSLPM-OBGWFSINSA-N
LEDER C1=CC=C2C(=O)C=CC(=NNC3=CC=C(C=C3)[N+](=O)[O-])C2=C1
IUPAC-namn (4E)-4-[(4-nitrophenyl)hydrazinylidene]naphthalen-1-one
Molekylvikt (g/mol) 293.282
PubChem CID 5918035
Formel vikt 293.28g/mol
Förpackning Glass bottle
Färg Red
Kvantitet 10 g
Fysisk form Powder