Läs mer
4-(4-Nitrophenylazo)-1-naphthol, Thermo Scientific™
Produktkod. 11433634
Change view
Kvantitet:
10 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11433634 10 g 10g
11453634 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11433634 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11277.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5290-62-0
Molekylformel C16H11N3O3
Molekylvikt (g/mol) 293.282
MDL-nummer MFCD00003975
InChI-nyckel UYDXOFSMBKSLPM-OBGWFSINSA-N
Synonym 4-4-nitrophenylazo-1-naphthol, magneson ii, magnezon ii, p-nitrphenylazo-alpha-naphthol, 1-naphthol, 4-p-nitrophenyl azo, 1-naphthalenol, 4-4-nitrophenyl azo, 4-p-nitrophenyl azo-1-naphthol, 4-4-nitrophenyl azo-1-naphthol, 4-4-nitrophenyl azo-1-naphthalenol
PubChem CID 5918035
IUPAC-namn (4E)-4-[(4-nitrophenyl)hydrazinylidene]naphthalen-1-one
LEDER C1=CC=C2C(=O)C=CC(=NNC3=CC=C(C=C3)[N+](=O)[O-])C2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4- (4-Nitrophenylazo)-1-naphthol
Smältpunkt ∼270°C (decomposition)
Kvantitet 10 g
Beilstein 961660
Formel vikt 293.28
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Privacy Policy.