Läs mer
4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol, 90+%
Produktkod. 11414923
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11414923 25 g 25g
11424923 100 g 100g
11434923 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11414923 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12232.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 74-39-5 | C12H9N3O4 | 259.22 g/mol
Det är en derivatiserad resorcinolfärgämne med ett absorptionsmaximum på 432 nm. Används som pH-indikator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Det är en derivatiserad resorcinolfärgämne med ett absorptionsmaximum på 432 nm. Används som pH-indikator.
Löslighet
Löslig i utspädd natriumhydroxid. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 74-39-5
Molekylformel C12H9N3O4
Molekylvikt (g/mol) 259.22
MDL-nummer MFCD00007310
InChI-nyckel BIFFKKLAAIGZBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-nitrophenylazoresorcinol, p-diazoviolet, p-nitrobenzeneazoresorcinol, magneson i, magnezon i, 4-p-nitrophenylazo resorcinol, p-diazviolet, 2,4-dihydroxy-4'-nitroazobenzene, magneson, 4-4-nitrophenylazo resorcinol
PubChem CID 5717413
IUPAC-namn (4E)-3-hydroxi-4-[(4-nitrofenyl)hydrazinyliden]cyklohexa-2,5-dien-1-on
LEDER OC1=CC(=O)C=CC1=NNC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4- (4-Nitrophenylazo)resorcinol
Smältpunkt ∼185°C (decomposition)
Kvantitet 25 g
Beilstein 674709
Merck Index 14,5695
Formel vikt 259.22
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.