Läs mer
4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol, 90+%
Artikelnummer. 11434923
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
11434923 500 g 500g
11414923 25 g 25g
11424923 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11434923 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12232.36
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 74-39-5 | C12H9N3O4 | 259.22 g/mol
Det är en derivatiserad resorcinolfärgämne med ett absorptionsmaximum på 432 nm. Används som pH-indikator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Det är en derivatiserad resorcinolfärgämne med ett absorptionsmaximum på 432 nm. Används som pH-indikator.
Löslighet
Löslig i utspädd natriumhydroxid. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74-39-5
Molekylformel C12H9N3O4
Molekylvikt (g/mol) 259.22
MDL-nummer MFCD00007310
InChI-nyckel BIFFKKLAAIGZBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-nitrophenylazoresorcinol, p-diazoviolet, p-nitrobenzeneazoresorcinol, magneson i, magnezon i, 4-p-nitrophenylazo resorcinol, p-diazviolet, 2,4-dihydroxy-4'-nitroazobenzene, magneson, 4-4-nitrophenylazo resorcinol
PubChem CID 5717413
IUPAC-namn (4E)-3-hydroxi-4-[(4-nitrofenyl)hydrazinyliden]cyklohexa-2,5-dien-1-on
LEDER OC1=CC(=O)C=CC1=NNC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 4- (4-Nitrophenylazo)resorcinol
Smältpunkt ∼185°C (decomposition)
Kvantitet 500 g
Beilstein 674709
Merck Index 14,5695
Löslighetsinformation Soluble in dilute sodium hydroxide. Insoluble in water.
Formel vikt 259.22
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.