Läs mer
4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol, 90%
Produktkod. 10563891 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10563891 25 g Glasflaska 25g
10245480 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10563891 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 151510250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 74-39-5 | C12H9N3O4 | 259.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 74-39-5
Molekylformel C12H9N3O4
Molekylvikt (g/mol) 259.22
MDL-nummer MFCD00007310
InChI-nyckel BIFFKKLAAIGZBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-nitrophenylazoresorcinol, p-diazoviolet, p-nitrobenzeneazoresorcinol, magneson i, magnezon i, 4-p-nitrophenylazo resorcinol, p-diazviolet, 2,4-dihydroxy-4'-nitroazobenzene, magneson, 4-4-nitrophenylazo resorcinol
PubChem CID 5717413
IUPAC-namn (4E)-3-hydroxi-4-[(4-nitrofenyl)hydrazinyliden]cyklohexa-2,5-dien-1-on
LEDER OC1=CC(=O)C=CC1=NNC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol
Namnnotering dye content ca 90%
Smältpunkt 185°C
Färg Orange-röd till röd
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 88% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Beilstein 16, 181
Merck Index 15, 5759
Löslighetsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in dilute aquous naoh
Formel vikt 259.21
Procent renhet 90%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.