Läs mer
4,4'-Oxybis (bensoesyra), 98+%
Produktkod. 11382727
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11382727 100 g 100g
11372727 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11382727 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15651.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2215-89-6 | C14H10O5 | 258,229 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2215-89-6
Molekylformel C14H10O5
Molekylvikt (g/mol) 258.229
MDL-nummer MFCD00013988
InChI-nyckel WVDRSXGPQWNUBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-oxybis benzoic acid, 4,4'-oxydibenzoic acid, 4,4'-oxybisbenzoic acid, 4-4-carboxyphenoxy benzoic acid, benzoic acid, 4,4'-oxybis, 4,4'-dicarboxydiphenyl ether, 4,4-oxobisbenzoic acid, 4,4'-diphenyl ether dicarboxylic acid, diphenyl ether 4,4'-dicarboxylic acid, pubchem9032
PubChem CID 75183
IUPAC-namn 4-(4-karboxifenoxi)bensoesyra
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)O)OC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Oxybis(benzoic acid)
Smältpunkt 329 °C till 332 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 2218315
Formel vikt 258.23
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.