Läs mer
4,4'-Oxybis(butan-1-ol), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-Oxybis(butan-1-ol) |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18O3/c9-5-1-3-7-11-8-4-2-6-10/h9-10H,1-8H2 |
| Formel vikt | 162.1256 |