Läs mer
4,4'-Oxydibenzensulfonylklorid, TRC
Produktkod. 30428393
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30428393 1 g
1 options
Produktkod. 30428393 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO8706301G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Oxydibenzenesulfonyl Chloride
CAS 121-63-1
Molekylformel C12H8Cl2O5S2
Kvantitet 1 g
Synonym 4,4'-Oxybis[benzenesulfonyl Chloride], 4,4'-Bis(chlorosulfonyl)biphenyl Ether, 4,4'-Bis(chlorosulfonyl)diphenyl Ether, 4,4'-Oxybis(benzenesulfonyl Chloride), 4,4'-Oxydibenzenesulfonyl Chloride, Bis(4-Chlorosulfonylphenyl) Ether, Diphenyl Ether 4,4’-Disulfonyl Chloride, NSC 212, Oxybis(4-benzenesulfonyl Chloride), Oxybis(benzenesulfonyl Chloride), Phenoxybenzene-4,4'-disulfonyl Chloride, p,p'-Oxybis(benzenesulfonyl Chloride), 4,4’-Oxybisbenzenesulfonyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C12H8Cl2O5S2/c13-20(15,16)11-5-1-9(2-6-11)19-10-3-7-12(8-4-10)21(14,17)18/h1-8H
LEDER ClS(=O)(=O)c1ccc(Oc2ccc(cc2)S(=O)(=O)Cl)cc1
IUPAC-namn 4-(4-klorsulfonylfenoxi)bensensulfonylklorid
Molekylvikt (g/mol) 367.22
Formel vikt 365.919