Läs mer
4,4'-Oxydibenzensulfonylklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-Oxydibenzenesulfonyl Chloride |
| CAS | 121-63-1 |
| Molekylformel | C12H8Cl2O5S2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 4,4'-Oxybis[benzenesulfonyl Chloride], 4,4'-Bis(chlorosulfonyl)biphenyl Ether, 4,4'-Bis(chlorosulfonyl)diphenyl Ether, 4,4'-Oxybis(benzenesulfonyl Chloride), 4,4'-Oxydibenzenesulfonyl Chloride, Bis(4-Chlorosulfonylphenyl) Ether, Diphenyl Ether 4,4’-Disulfonyl Chloride, NSC 212, Oxybis(4-benzenesulfonyl Chloride), Oxybis(benzenesulfonyl Chloride), Phenoxybenzene-4,4'-disulfonyl Chloride, p,p'-Oxybis(benzenesulfonyl Chloride), 4,4’-Oxybisbenzenesulfonyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8Cl2O5S2/c13-20(15,16)11-5-1-9(2-6-11)19-10-3-7-12(8-4-10)21(14,17)18/h1-8H |
| LEDER | ClS(=O)(=O)c1ccc(Oc2ccc(cc2)S(=O)(=O)Cl)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-(4-klorsulfonylfenoxi)bensensulfonylklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 367.22 |
| Formel vikt | 365.919 |