Läs mer
4,4'-Oxydibenzensulfonylhydrazid, TRC
Produktkod. 30423130
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30423130 1 g
30422998 5 g
30416806 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30423130 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO8706381G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80-51-3
Molekylformel C12H14N4O5S2
Molekylvikt (g/mol) 358.39
Synonym 4,4'-Oxybis(benzenesulfohydrazide), 4,4'-Oxybis(benzenesulfonic Acid Hydrazide), 4,4'-Oxybis(benzenesulfonic Acid) Dihydrazide, 4,4'-Oxybis(benzenesulfonyl hydrazide), 4,4'-Oxydi(benzenesulfonic Acid Hydrazide), 4,4'-Oxydibenzenesulfonic Acid Dihydrazide, 4,4'-Oxydibenzenesulfonyl Hydrazide, Neocellborn P 100, Neocellborn P 1000, Neocellborn P 1000M, Neothlene HM 806P, Neothlene HM 80NP, Unifoam AZ 90, p,p'-Oxybis(benzenesulfohydrazide), p,p'-Oxybis(benzenesulfone hydrazide), p,p'-Oxybis(benzenesulfonyl hydrazide), p,p'-Oxybis(benzenesulfonylhydrazine), S 250 (blowing agent), Tracel OBSH, Tracel OBSH 160NER, Tracel OBSH 80PR
IUPAC-namn 4-[4-(hydrazinsulfonyl)fenoxi]bensensulfonohydrazid
LEDER NNS(=O)(=O)c1ccc(Oc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NN)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Oxydibenzenesulfonyl Hydrazide
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C12H14N4O5S2/c13-15-22(17,18)11-5-1-9(2-6-11)21-10-3-7-12(8-4-10)23(19,20)16-14/h1-8,15-16H,13-14H2
Formel vikt 358.0406