Läs mer
4-(4-Phenyl-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15499445
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15499445 1 g 1g
15409455 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15499445 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51943.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2055752-24-2
Molekylformel C23H31BN2O2
Molekylvikt (g/mol) 378.32
MDL-nummer MFCD16294546
InChI-nyckel YIEPQKWTXHUCQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-phenyl-1-piperazinylmethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 1-phenyl-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzyl-piperazine, 1-phenyl-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl piperazine, amtb245, 1-phenyl-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl piperazine, 1-phenyl-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzyl piperazine
PubChem CID 71306535
IUPAC-namn 1-phenyl-4-[[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl]piperazine
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CN2CCN(CC2)C2=CC=CC=C2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Phenyl-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Kvantitet 1 g
Formel vikt 378.32
Procent renhet 95%