Läs mer
4-(4-Phenylbutoxy)benzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-(4-Phenylbutoxy)benzoic Acid |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18O3/c18-17(19)15-9-11-16(12-10-15)20-13-5-4-8-14-6-2-1-3-7-14/h1-3,6-7,9-12H,4-5,8,13H2,(H,18,19) |
| Formel vikt | 270.1256 |