Läs mer
4,4'-[(Phenylmethyl)imino]bisbutanenitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-[(Phenylmethyl)imino]bisbutanenitrile |
| CAS | 78217-67-1 |
| Molekylformel | C15H19N3 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19N3/c16-10-4-6-12-18(13-7-5-11-17)14-15-8-2-1-3-9-15/h1-3,8-9H,4-7,12-14H2 |
| LEDER | N#CCCCN(CCCC#N)Cc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 4-[benzyl(3-cyanopropyl)amino]butanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 241.33 |
| Formel vikt | 241.1579 |