Läs mer
4,4'-[(fenylmetylen)bis[(2,5-dimetyl-4,1-fenylen)-2,1-diazenediyl]]bis[3-hydroxy-N-fenyl-2-naftalenkarboxamid, TRC
Produktkod. 30424399
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30424399 500 mg
30425000 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30424399 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP335910500MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60033-00-3
Molekylformel C57H46N6O4
Molekylvikt (g/mol) 879.01
IUPAC-namn 3-hydroxy-4-[(E)-[4-[[4-[(E)-[2-hydroxy-3-(fenylkarbamoyl)naftalen-1-yl]diazenyl]-2,5-dimetylfenyl]-fenylmetyl]-2,5-dimetylfenyl]diazenyl]-N-fenylntalen-2-karboxamid
LEDER Cc1cc(C(c2ccccc2)c3cc(C)c(cc3C)N=Nc4c(O)c(cc5ccccc45)C(=O)Nc6ccccc6)c(C)cc1N=Nc7c(O)c(cc8ccccc78)C(=O)Nc9ccccc9
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-[(Phenylmethylene)bis((2,5-dimethyl-4,1-phenylene)-2,1-diazenediyl)]bis-3-hydroxy-N-phenyl-2-naphthalenecarboxamide
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C57H46N6O4/c1-34-30-49(60-62-52-43-26-16-14-20-39(43)32-47(54(52)64)56(66)58-41-22-10-6-11-23-41)36(3)28-45(34)51(38-18-8-5-9-19-38)46-29-37(4)50(31-35(46)2)61-63-53-44-27-17-15-21-40(44)33-48(55(53)65)57(67)59-42-24-12-7-13-25-42/h5-33,51,64-65H,1-4H3,(H,58,66)(H,59,67)
Formel vikt 878.3581