missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4,4'-(Propane-1,3-diylbis(oxy))bis(benzene-1,3-diamine) Tetrahydrochloride, TRC

Produktkod. 30422626
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30422626 50 mg
30412113 500 mg
30427740 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30422626 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP83530550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 74918-21-1
Molekylformel C15H20N4O2 . 4(HCl)
Molekylvikt (g/mol) 434.2
IUPAC-namn 4-[3-(2,4-diaminophenoxy)propoxy]benzene-1,3-diamine;tetrahydrochloride
LEDER Cl.Cl.Cl.Cl.Nc1ccc(OCCCOc2ccc(N)cc2N)c(N)c1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4,4'-(Propane-1,3-diylbis(oxy))bis(benzene-1,3-diamine) Tetrahydrochloride
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H20N4O2.4ClH/c16-10-2-4-14(12(18)8-10)20-6-1-7-21-15-5-3-11(17)9-13(15)19;;;;/h2-5,8-9H,1,6-7,16-19H2;4*1H
Formel vikt 432.0653
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.