missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4,4'-(Propane-1,3-diylbis(oxy))bis(benzene-1,3-diamine) Tetrahydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-(Propane-1,3-diylbis(oxy))bis(benzene-1,3-diamine) Tetrahydrochloride |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20N4O2.4ClH/c16-10-2-4-14(12(18)8-10)20-6-1-7-21-15-5-3-11(17)9-13(15)19;;;;/h2-5,8-9H,1,6-7,16-19H2;4*1H |
| Formel vikt | 432.0653 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?