Läs mer
4,4'-(Propane-2,2-diylbis(sulfanediyl))bis(2,6-di-tert-butylphenol), 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-(Propane-2,2-diylbis(sulfanediyl))bis(2,6-di-tert-butylphenol) |
| CAS | 23288-49-5 |
| Molekylformel | C31H48O2S2 |
| MDL-nummer | MFCD00079281 |
| Kvantitet | 100 mg |
| LEDER | CC(SC1=CC(C(C)(C)C)=C(O)C(C(C)(C)C)=C1)(SC2=CC(C(C)(C)C)=C(O)C(C(C)(C)C)=C2)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 516.84 |
| Procent renhet | 98% |