Läs mer
4-(4-pyridyl)bensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15491708
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15491708 5 g 5g
15401718 250 mg 250mg
15481708 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15491708 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55462.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 99163-12-9 | C12H9NO | 183.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99163-12-9
Molekylformel C12H9NO
Molekylvikt (g/mol) 183.21
MDL-nummer MFCD02684110
InChI-nyckel MBJXDIYHLGBQOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyridin-4-yl-benzaldehyde, 4-pyridin-4-yl benzaldehyde, 4-4-pyridyl benzaldehyde, 4-4-pyridinyl benzaldehyde, 4-4-formylphenyl pyridine, akos bar-0607, benzaldehyde, 4-4-pyridinyl, acmc-209sbt
PubChem CID 639673
IUPAC-namn 4-pyridin-4-ylbensaldehyd
LEDER C1=CC(=CC=C1C=O)C2=CC=NC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Pyridyl)benzaldehyde
Smältpunkt 85°C to 89°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 183.21
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.