Läs mer
4-(4-Pyridylmethyl)-1(2H)-phthalazinone, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15494827
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15494827 1 g 1g
15404837 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15494827 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32145.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107558-48-5
Molekylformel C14H11N3O
Molekylvikt (g/mol) 237.262
MDL-nummer MFCD00443664
InChI-nyckel NIQMWTLRDNQDIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-pyridylmethyl-1 2h-phthalazinone, 4-pyridin-4-ylmethyl phthalazin-1 2h-one, 4-pyridin-4-ylmethyl-2h-phthalazin-1-one, 4-4-pyridinylmethyl-1 2h-phthalazinone, 1 2h-phthalazinone,4-4-pyridinylmethyl, 4-pyridin-4-ylmethyl-1,2-dihydrophthalazin-1-one, enamine_000224, cambridge id 5237055, 4-4-pyridylmethyl-phthalazinone, 4-pyridin-4-ylmethyl phthalazin-1-ol
PubChem CID 789954
IUPAC-namn 4-(pyridin-4-ylmethyl)-2H-phthalazin-1-one
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=NNC2=O)CC3=CC=NC=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Pyridylmethyl)-1(2H)-phthalazinone
Smältpunkt 215°C to 217°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 237.26
Procent renhet 96%