Läs mer
4-(4-pyridylmetyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10615145
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10615145 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10344702 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10059191 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10615145 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB01214EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 27692-74-6
Molekylformel C12H12N2
Molekylvikt (g/mol) 184.242
MDL-nummer MFCD00053060
InChI-nyckel WZXYYQHVDJMIFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-pyridylmethyl aniline, 4-pyridin-4-ylmethyl aniline, 4-pyridin-4-ylmethyl-phenylamine, benzenamine, 4-4-pyridinylmethyl, 4-4-pyridinylmethyl aniline, 4-pyridin-4-yl methyl aniline, 4-pyridin-4-ylmethyl phenyl amine, 4-4-pyridylmethyl phenylamine, 4-p-aminobenzylpyridine, enamine_005904
PubChem CID 307158
IUPAC-namn 4-(pyridin-4-ylmetyl)anilin
LEDER C1=CC(=CC=C1CC2=CC=NC=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Pyridylmethyl)aniline
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 184.24
Procent renhet 97%
Kvalitet Teknisk