Läs mer
4-(4-Quinolinyl)-1H-pyrazol-3-amine, TRC
Produktkod. 30421204
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30421204 100 mg
1 options
Produktkod. 30421204 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCQ750100100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Quinolinyl)-1H-pyrazol-3-amine
CAS 1062368-21-1
Molekylformel C12H10N4
Kvantitet 100 mg
Synonym 4-Quinolin-4-yl-1H-pyrazol-3-ylamine, 4-(3-Amino-2H-pyrazol-4-yl)-quinoline
InChI formel InChI=1S/C12H10N4/c13-12-10(7-15-16-12)8-5-6-14-11-4-2-1-3-9(8)11/h1-7H,(H3,13,15,16)
LEDER Nc1[nH]ncc1c2ccnc3ccccc23
IUPAC-namn 4-quinolin-4-yl-1H-pyrazol-5-amine
Molekylvikt (g/mol) 210.23
Formel vikt 210.0905