Läs mer
4-(4-Quinolinyl)-1H-pyrazol-3-amine, TRC
Produktkod. 30421204
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30421204 100 mg
1 options
Produktkod. 30421204 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCQ750100100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 4-(4-Quinolinyl)-1H-pyrazol-3-amine
CAS 1062368-21-1
Molekylformel C12H10N4
Kvantitet 100 mg
Synonym 4-Quinolin-4-yl-1H-pyrazol-3-ylamine, 4-(3-Amino-2H-pyrazol-4-yl)-quinoline
InChI formel InChI=1S/C12H10N4/c13-12-10(7-15-16-12)8-5-6-14-11-4-2-1-3-9(8)11/h1-7H,(H3,13,15,16)
LEDER Nc1[nH]ncc1c2ccnc3ccccc23
IUPAC-namn 4-quinolin-4-yl-1H-pyrazol-5-amine
Molekylvikt (g/mol) 210.23
Formel vikt 210.0905
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.