Läs mer
4-(4-Quinolinyl)-1H-pyrazol-3-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(4-Quinolinyl)-1H-pyrazol-3-amine |
| CAS | 1062368-21-1 |
| Molekylformel | C12H10N4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-Quinolin-4-yl-1H-pyrazol-3-ylamine, 4-(3-Amino-2H-pyrazol-4-yl)-quinoline |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N4/c13-12-10(7-15-16-12)8-5-6-14-11-4-2-1-3-9(8)11/h1-7H,(H3,13,15,16) |
| LEDER | Nc1[nH]ncc1c2ccnc3ccccc23 |
| IUPAC-namn | 4-quinolin-4-yl-1H-pyrazol-5-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.23 |
| Formel vikt | 210.0905 |