Läs mer
4,4'-Stilbenedikarboxylsyra, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11473794
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11473794 1 g 1g
11483794 5 g 5g
11493794 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11473794 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11839.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 100-31-2 | C16H12O4 | 268.268 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-31-2
Molekylformel C16H12O4
Molekylvikt (g/mol) 268.268
MDL-nummer MFCD00013994
InChI-nyckel SBBQDUFLZGOASY-OWOJBTEDSA-N
Synonym 4,4'-stilbenedicarboxylic acid, stilbene-4,4'-dicarboxylic acid, 4-e-2-4-carboxyphenyl ethenyl benzoic acid, 4,4'-ethene-1,2-diyl dibenzoic acid, 4,4'-stilbenedicarboxylicacid, z-4,4'-ethene-1,2-diyl dibenzoic acid, 4-1e-2-4-carboxyphenyl vinyl benzoic acid, 4,4'-ethene-1,2-diyldibenzoicacid, cis-stilbene-4,4'-dicarboxylic acid, 4,4'-dicarboxystilbene
PubChem CID 5374688
IUPAC-namn 4-[(E)-2-(4-karboxifenyl)etenyl]bensoesyra
LEDER C1=CC(=CC=C1C=CC2=CC=C(C=C2)C(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Stilbenedicarboxylic acid
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 268.27
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.