Läs mer
4,4'-sulfonyldifenol, 99,7 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10466970 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10466970 500 g Plastflaska 500g
1 options
Produktkod. 10466970 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 146915000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 80-09-1 | C12H10O4S | 250.27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4, 4'-Sulfonyldiphenol
Namnnotering 99.7%
CAS 80-09-1
CAS Min % 99.6
CAS Max % 100.0
Smältpunkt >245 °C
Färg Grå-grön till vit
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99,6 % min (HPLC)
Förpackning Plastflaska
Molekylformel C12H10O4S
Linjär formel O2S(C6H4OH)2
MDL-nummer MFCD00002350
Kvantitet 500 g
Beilstein 06, 861
Synonym 4,4'-sulfonyldiphenol, bisphenol s, bis 4-hydroxyphenyl sulfone, phenol, 4,4'-sulfonylbis, 4,4'-dihydroxydiphenyl sulfone, 4-hydroxyphenyl sulfone, bis p-hydroxyphenyl sulfone, 4,4'-sulfonylbisphenol, diphone c
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1,1 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol och aceton
InChI-nyckel VPWNQTHUCYMVMZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C1=CC=C(O)C=C1
IUPAC-namn 4-(4-hydroxifenyl)sulfonylfenol
Molekylvikt (g/mol) 250.27
PubChem CID 6626
ChEBI CHEBI:34372
Formel vikt 250.27
Procent renhet 99.70%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4,4'-Sulfonyldiphenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.