Läs mer
4-[4-(tert-butoxikarbonyl)piperazino]bensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10682055
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10682055 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10012212 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10265604 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10682055 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC30001CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 162046-66-4
Molekylformel C16H22N2O4
Molekylvikt (g/mol) 306.362
InChI-nyckel BEDWYXZFIYMEJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl benzoic acid, 4-4-tert-butoxycarbonyl piperazino benzoic acid, 4-4-carboxyphenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-4-boc-1-piperazineyl benzoic acid, 4-4-carboxy-phenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-4-carboxyphenyl-4-boc piperazine, 4-4-boc-piperazin-1-yl benzoic acid, 1-boc-4-4-carboxy-phenyl-piperazine, 1-4-boc-piperazin-1-yl-benzoic acid
PubChem CID 2795508
IUPAC-namn 4-[4-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]piperazin-1-yl]bensoesyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazino]benzoic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 306.36
Procent renhet 97%