Läs mer
4-[4-(tert-butyl)-1,3-tiazol-2-yl]bensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10409084
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10409084 5 g 5g
10663593 250 mg 250mg
10099251 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10409084 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM04244DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 175202-78-5
Molekylformel C14H15NOS
Molekylvikt (g/mol) 245.34
MDL-nummer MFCD00084914
InChI-nyckel IIKIVYFYAIKVBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-tert-butyl-1,3-thiazol-2-yl benzaldehyde, benzaldehyde,4-4-1,1-dimethylethyl-2-thiazolyl, 4-tert-butyl-2-4-formylphenyl thiazole, 4-4-tert-butyl-2-thiazolyl benzaldehyde, 4-4-tert-butylthiazol-2-yl benzaldehyde, 4-4-tert-butyl thiazol-2-yl benzaldehyde
PubChem CID 2778859
IUPAC-namn 4-(4-tert-butyl-1,3-tiazol-2-yl)bensaldehyd
LEDER CC(C)(C)C1=CSC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[4-(tert-Butyl)-1, 3-thiazol-2-yl]benzaldehyde
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 245.34
Procent renhet 97%