Läs mer
4,4-Tetrametylenglutarimid, TRC
Produktkod. 30426589
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30426589 1 g
1 options
Produktkod. 30426589 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT3028801G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Azaspiro[4,5]decane-7,9-dione
CAS 1075-89-4
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C9 H13 N O2
Kvantitet 1 g
Synonym 8-Azaspiro[4,5]decane-7,9-dione, Buspirone Hydrochloride Imp. K (EP), 1,1-Cyclopentanediacetimide (6CI,7CI,8CI), 3,3-Tetramethyleneglutarimide, 3-Spirocyclopentaneglutarimide, 4,4-Tetramethyleneglutarimide, NSC 400092, β-Spirocyclopentaneglutarimide
InChI formel InChI=1S/C9H13NO2/c11-7-5-9(3-1-2-4-9)6-8(12)10-7/h1-6H2,(H,10,11,12)
LEDER O=C1CC2(CCCC2)CC(=O)N1
IUPAC-namn 8-azaspiro[4.5]dekan-7,9-Dione
Molekylvikt (g/mol) 167.2
Formel vikt 167.0946