missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4,4′-Thiobis(2-tert-butyl-5-methylphenol), Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15874411
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15874411 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Product Code. 15874411 Supplier Sigma Aldrich Supplier No. 8184490100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

CAS 96-69-5
Smältpunkt 158°C to 162°C
Molekylformel (2-(CH3)-4-(OH)-5-((CH3)3C)C6H2)2S
MDL-nummer MFCD00026287
Kvantitet 100 g
Synonym 4,4′-Thiobis(2-tert-butyl-5-methylphenol), Bis(3-tert-butyl-4-hydroxy-6-methylphenyl)sulfide, 4,4′-Thiobis(2-tert-butyl-5-methylphenol)
Molekylvikt (g/mol) 358.54
Kvalitet Research
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.