Läs mer
4,4'-Thiobis (2-tert-butyl-5-metylfenol), TRC
Produktkod. 30454299
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30454299 25 g
1 options
Produktkod. 30454299 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT34840325G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Thiobis(2-tert-butyl-5-methylphenol)
CAS 96-69-5
Molekylformel C22 H30 O2 S
Kvantitet 25 g
Synonym m-Cresol, 4,4'-thiobis[6-tert-butyl- (8CI), 4,4'-Thiobis[2-(1,1-dimethylethyl)-5-methylphenol], 1,1'-Thiobis(2-methyl-4-hydroxy-5-tert-butyl)benzene, 2,2'-Di-tert-butyl-5,5'-dimethyl-4,4'-thiodiphenol, 2-tert-Butyl-4-(5-tert-butyl-4-hydroxy-2-methylphenyl)sulfanyl-5-methylphenol, 4,4'-Bis(6-tert-butyl-m-cresol) sulfide, 4,4'-Thiobis(3-methyl-6-tert-butylphenol), 4,4'-Thiobis(6-t-butyl-m-cresol), 4,4'-Thiobis(6-tert-butyl-m-cresol), 4,4'-Thiobis[2-tert-butyl-5-methylphenol], 4,4'-Thiobis[3-methyl-6-tert-butylphenol], 4,4'-Thiobis[6-tert-butyl-3-methylphenol], 4,4'-Thiobis[6-tert-butyl-m-cresol], AO 1081, AO 300, AO 4, AO-TBM 6, Antage Crystal, Antigene WX-R, Antioxidant 300, Antioxidant B 102, Antioxidant BPS, Antioxidant TMB 6, Bis(2-methyl-4-hydroxy-5-tert-butylphenyl) sulfide, Bis(2-methyl-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) sulfide, Bis(3-tert-butyl-4-hydroxy-6-methylphenyl) sulfide, Bis(4-hydroxy-5-tert-butyl-2-methylphenyl) sulfide, Bis(5-tert-butyl-4-hydroxy-2-methylphenyl) sulfide, Chinox 300, Disperse MB 61, Durad AX 16, Irganox 300, Irganox 415, K 300, Keminox 236T, Lowinox 44S36, Lowinox Rosin 6, Lowinox TBM 6, Lowinox TBM 6P, N 300, NSC 35388, Nocrac 300, Nonflex BPS, Nonflex BPS-R, Santonox, Santonox BM, Santonox R, Santonox TBMC, Santowhite Crystals, Seenox BCS, Sumilizer WX, Sumilizer WX-R, Sumilizer WX-RC, TBM 6, Thioalkofen BM, Thioalkofen BM 4, Thioalkofen BMCh, Thioalkofen MBCh, Ultranox 236, Yoshinox S, Yoshinox SR, ZBX 1R, 4,4'-Thiobis(2-tert-butyl-5-methylphenol)
InChI formel InChI=1S/C22H30O2S/c1-13-9-17(23)15(21(3,4)5)11-19(13)25-20-12-16(22(6,7)8)18(24)10-14(20)2/h9-12,23-24H,1-8H3
LEDER Cc1cc(O)c(cc1Sc2cc(c(O)cc2C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
IUPAC-namn 2-tert-butyl-4-(5-tert-butyl-4-hydroxy-2-metylfenyl)sulfanyl-5-metylfenol
Molekylvikt (g/mol) 358.54
Formel vikt 358.1967