missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4,4'-Thiodianiline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Aminophenylthioether |
| CAS | 139-65-1 |
| Molekylformel | C12 H12 N2 S |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Aniline','4,4'-thiodi- (6CI,8CI), 4,4'-Thiobis[benzenamine], 4,4'-Diaminodiphenyl sulfide, 4,4'-Diaminodiphenyl thioether, 4,4'-Diaminophenyl sulfide, 4,4'-Thiobis[aniline], 4,4'-Thiodianiline, 4-(Aminophenylthio)phenylamine, BAPS, Bis(4-aminophenyl) sulfide, Di(p-aminophenyl) sulfide, NSC 6191, Thioaniline, Thiodi-p-phenylenediamine, p,p-Thiodianiline, p,p'-Diaminodiphenyl sulfide, p-Aminodiphenyl sulfide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2 |
| LEDER | Nc1ccc(Sc2ccc(N)cc2)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-(4-aminophenyl)sulfanylaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.3 |
| Formel vikt | 216.0721 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?