Läs mer
4,4'-Thiodifenol, 98+%
Produktkod. 11356886
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11356886 500 g 500g
11346886 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11356886 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04308.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2664-63-3 | C12H10O2S | 218,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2664-63-3
Molekylformel C12H10O2S
Molekylvikt (g/mol) 218.27
MDL-nummer MFCD00002349
InChI-nyckel VWGKEVWFBOUAND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-thiodiphenol, bis 4-hydroxyphenyl sulfide, thiobisphenol, 4,4'-thiobis-phenol, phenol, 4,4'-thiobis, 4,4'-thiobisphenol, 4,4'-dihydroxydiphenyl sulfide, bis 4-oxyphenyl sulfide, p,p'-dihydroxydiphenyl sulfide, 4,4'-dioxydiphenyl sulfide
PubChem CID 17570
ChEBI CHEBI:38957
IUPAC-namn 4-(4-hydroxifenyl)sulfanylfenol
LEDER OC1=CC=C(SC2=CC=C(O)C=C2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Thiodiphenol
Smältpunkt 151 °C till 155 °C
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 2050739
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 218.27
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.