Läs mer
4,4'-Thiodiphenol, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11955731 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11955731 25 g Glass bottle 25g
1 options
Produktkod. 11955731 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 201970250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4, 4'-Thiodiphenol
CAS 2664-63-3
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 151.0°C to 154.0°C
Färg Brown to White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C12H10O2S
Linjär formel S(C6H4OH)2
MDL-nummer MFCD00002349
Kvantitet 25 g
Beilstein 06,86
Synonym 4,4'-thiodiphenol, bis 4-hydroxyphenyl sulfide, thiobisphenol, 4,4'-thiobis-phenol, phenol, 4,4'-thiobis, 4,4'-thiobisphenol, 4,4'-dihydroxydiphenyl sulfide, bis 4-oxyphenyl sulfide, p,p'-dihydroxydiphenyl sulfide, 4,4'-dioxydiphenyl sulfide
InChI-nyckel VWGKEVWFBOUAND-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC1=CC=C(SC2=CC=C(O)C=C2)C=C1
IUPAC-namn 4-(4-hydroxyphenyl)sulfanylphenol
Molekylvikt (g/mol) 218.27
PubChem CID 17570
ChEBI CHEBI:38957
Formel vikt 218.28
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4,4'-Thiodiphenol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.