missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-(4-Thiomorpholinyl)aniline, 97%

Produktkod. 15430019
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15430019 1 g 1g
15450019 250 mg 250mg
15440019 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15430019 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63360.03
Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 22589-35-1 | C10H14N2S | 194.296 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 22589-35-1
Molekylformel C10H14N2S
Molekylvikt (g/mol) 194.296
MDL-nummer MFCD01625958
InChI-nyckel RQXQMUUSQGCLPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-thiomorpholinoaniline, 4-thiomorpholin-4-yl aniline, 4-thiomorpholin-4-yl phenylamine, 4-thiomorpholinobenzenamine, 4-thiomorpholin-4-yl-phenylamine, benzenamine,4-4-thiomorpholinyl, benzenamine, 4-4-thiomorpholinyl, 4-p-aminophenyl-tetrahydro-4h-1,4-thiazine
PubChem CID 10774206
IUPAC-namn 4-tiomorfolin-4-ylanilin
LEDER C1CSCCN1C2=CC=C(C=C2)N

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-(4-Thiomorpholinyl)aniline
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Formel vikt 194.3
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.