Läs mer
4-(4-Thiomorfolinyl)anilin, 97 %
Produktkod. 15450019
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15450019 250 mg 250mg
15430019 1 g 1g
15440019 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15450019 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63360.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 22589-35-1 | C10H14N2S | 194,296 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22589-35-1
Molekylformel C10H14N2S
Molekylvikt (g/mol) 194.296
MDL-nummer MFCD01625958
InChI-nyckel RQXQMUUSQGCLPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-thiomorpholinoaniline, 4-thiomorpholin-4-yl aniline, 4-thiomorpholin-4-yl phenylamine, 4-thiomorpholinobenzenamine, 4-thiomorpholin-4-yl-phenylamine, benzenamine,4-4-thiomorpholinyl, benzenamine, 4-4-thiomorpholinyl, 4-p-aminophenyl-tetrahydro-4h-1,4-thiazine
PubChem CID 10774206
IUPAC-namn 4-tiomorfolin-4-ylanilin
LEDER C1CSCCN1C2=CC=C(C=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Thiomorpholinyl)aniline
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2811
Formel vikt 194.3
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.