Läs mer
4-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11414810
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11414810 250 mg 250mg
11424810 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11414810 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50812.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 287952-67-4
Molekylformel C12H14F3NO2
Molekylvikt (g/mol) 261.24
MDL-nummer MFCD06656166
InChI-nyckel RPQOTFPZKNHYFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-trifluoromethoxy phenoxy piperidine, 4-4-trifluoromethoxyphenoxy piperidine, piperidine, 4-4-trifluoromethoxy phenoxy, 4-4-trifluoromethoxy-phenoxy-piperidine, acmc-1cpm9, 4-4-trifluoromethoxy-phenoxy piperidine, 4-4-trifluoromethoxy phenoxy-piperidine
PubChem CID 16115439
IUPAC-namn 4-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine
LEDER FC(F)(F)OC1=CC=C(OC2CCNCC2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine
Smältpunkt 71°C to 73°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 261.25
Procent renhet 97%