Läs mer
4-[4-(Trifluorometoxi)fenoxi]piperidin, TRC
Produktkod. 30453715
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30453715 1 g
1 options
Produktkod. 30453715 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7908901G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine
CAS 287952-67-4
Molekylformel C12H14F3NO2
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C12H14F3NO2/c13-12(14,15)18-11-3-1-9(2-4-11)17-10-5-7-16-8-6-10/h1-4,10,16H,5-8H2
LEDER FC(F)(F)Oc1ccc(OC2CCNCC2)cc1
IUPAC-namn 4-[4-(trifluorometoxi)fenoxy]piperidin
Molekylvikt (g/mol) 261.24
Formel vikt 261.0977