Läs mer
4-[4-(Trifluorometoxi)fenoxi]piperidin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine |
| CAS | 287952-67-4 |
| Molekylformel | C12H14F3NO2 |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14F3NO2/c13-12(14,15)18-11-3-1-9(2-4-11)17-10-5-7-16-8-6-10/h1-4,10,16H,5-8H2 |
| LEDER | FC(F)(F)Oc1ccc(OC2CCNCC2)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-[4-(trifluorometoxi)fenoxy]piperidin |
| Molekylvikt (g/mol) | 261.24 |
| Formel vikt | 261.0977 |