Läs mer
4-(4-Trifluoromethyl-2-pyrimidinyloxy)benzenesulfonyl chloride, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15438825
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15438825 250 mg 250mg
15428825 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15438825 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34198.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1160058-86-5
Molekylformel C11H6ClF3N2O3S
Molekylvikt (g/mol) 338.685
MDL-nummer MFCD11109532
InChI-nyckel SMDWXDCIMUGFNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl oxy benzenesulfonyl chloride, 4-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl oxy benzene-1-sulfonyl chloride, 4-4-trifluoromethyl-2-pyrimidinyloxy benzenesulfonyl chloride, 4-4-trifluoromethylpyrimidin-2-oxy benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 45594321
IUPAC-namn 4-[4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxybenzenesulfonyl chloride
LEDER C1=CC(=CC=C1OC2=NC=CC(=N2)C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Trifluoromethyl-2-pyrimidinyloxy)benzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 108°C to 110°C
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3261
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 338.69
Procent renhet 95%