Läs mer
4-{[4-(trifluormetyl)pyrimidin-2-yl]oxi}bensensulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10492590
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10492590 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10492590 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00320DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzenesulfonyl chloride
CAS 1160058-86-5
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C11H6ClF3N2O3S
Kvantitet 1 g
Synonym 4-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl oxy benzenesulfonyl chloride, 4-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl oxy benzene-1-sulfonyl chloride, 4-4-trifluoromethyl-2-pyrimidinyloxy benzenesulfonyl chloride, 4-4-trifluoromethylpyrimidin-2-oxy benzenesulfonyl chloride
InChI-nyckel SMDWXDCIMUGFNP-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1OC2=NC=CC(=N2)C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl
IUPAC-namn 4-[4-(trifluormetyl)pyrimidin-2-yl]oxibensensulfonylklorid
Molekylvikt (g/mol) 338.685
PubChem CID 45594321
Formel vikt 338.69