Läs mer
4,4'-Vinylenedipyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-Vinylenedipyridine |
| CAS | 13362-78-2 |
| Molekylformel | C12 H10 N2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Pyridine','4,4'-(1E)-1,2-ethenediylbis- (9CI','ACI), 4,4'-(1E)-1,2-Ethenediylbis[pyridine] (ACI), Pyridine','4,4'-(1,2-ethenediyl)bis-','(E)- (ZCI), Pyridine','4,4'-vinylenedi-','(E)- (8CI), (E)-1,2-Bis(4-pyridinyl)ethene, (E)-1,2-Bis(4-pyridyl)ethene, (E)-1,2-Bis(4-pyridyl)ethylene, (E)-1,2-Di(pyridin-4-yl)ethene, (E)-1,2-Di-4-pyridylethene, (E)-4,4'-Diazastilbene, (E)-4,4'-Vinylenedipyridine, (E)-4-(2-Pyridine-4-ethyl)pyridine, 1,2-trans-(4-Pyridyl)ethene, 1,2-trans-Bis(4-pyridyl)ethene, 1,2-trans-Bis(4-pyridyl)ethylene, SERS 440, trans-1,2-(4-Pyridyl)ethene, trans-1,2-Bis(4-pyridinyl)ethene, trans-1,2-Bis(4-pyridyl)ethene, trans-1,2-Bis(4-pyridyl)ethylene, trans-1,2-Di(4-pyridyl)ethylene, trans-1,2-Di-4-pyridylethene, trans-4,4'-Dipyridylethylene, trans-Bis(4-pyridyl)ethylene, (E)-1,2-Di(4-pyridyl)ethene |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N2/c1(11-3-7-13-8-4-11)2-12-5-9-14-10-6-12/h1-10H/b2-1+ |
| LEDER | C(=C\c1ccncc1)/c2ccncc2 |
| IUPAC-namn | 4-[(E)-2-(4-pyridyl)vinyl]pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 412.857 |
| Formel vikt | 412.15 |