Läs mer
4,4a,5,6,7,8-Hexahydro-6-isopropyl-2(3H)naphthalenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4a,5,6,7,8-Hexahydro-6-isopropyl-2(3H)naphthalenone |
| CAS | 34131-96-9 |
| Molekylformel | C13H20O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4,4a,5,6,7,8-hexahydro-6-(1-methylethyl)-2(3H)-naphthalenone |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20O/c1-9(2)10-3-4-12-8-13(14)6-5-11(12)7-10/h8-11H,3-7H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)C1CCC2=CC(=O)CCC2C1 |
| IUPAC-namn | 6-propan-2-yl-4,4a,5,6,7,8-hexahydro-3H-naphthalen-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.3 |
| Formel vikt | 192.1514 |