Läs mer
4-[5-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-pyridinyl]morfolin, Thermo Scientific™
Produktkod. 11370577
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11370577 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10611875 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11370577 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC17539DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 485799-04-0
Molekylformel C15H23BN2O3
Molekylvikt (g/mol) 290.17
MDL-nummer MFCD04039874
InChI-nyckel ZGDLVKWIZHHWIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl morpholine, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 6-morpholinopyridin-3-ylboronic acid pinacol ester, 2-morpholinopyridine-5-boronic acid, pinacol ester, 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridin-2-yl-morpholine, 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinyl morpholine, 2-4-morpholino pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 4-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl morpholine, 6-morpholinopyridine-3-boronic acid pinacol ester
PubChem CID 2795363
IUPAC-namn 4-[5-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]morfolin
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(N=C1)N1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-pyridinyl]morpholine
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 290.17
Procent renhet 97%