Läs mer
4-[5-(4-Pentyloxyphenyl)isoxazol-3-yl]benzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[5-(4-Pentyloxyphenyl)isoxazol-3-yl]benzoic Acid |
| CAS | 179162-55-1 |
| Molekylformel | C21H21NO4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Micafungin Impurity 3 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H21NO4/c1-2-3-4-13-25-18-11-9-16(10-12-18)20-14-19(22-26-20)15-5-7-17(8-6-15)21(23)24/h5-12,14H,2-4,13H2,1H3,(H,23,24) |
| LEDER | OC(C1=CC=C(C2=NOC(C3=CC=C(OCCCCC)C=C3)=C2)C=C1)=O |
| IUPAC-namn | 4-[5-(4-pentoxyphenyl)-1,2-oxazol-3-yl]benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 351.4 |
| Formel vikt | 351.1471 |