Läs mer
4-[(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,8,8-pentamethyl-2-naphthalenyl)carbonyl]benzoic Acid, TRC
Produktkod. 30420108
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30420108 10 mg
30409615 100 mg
30412880 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30420108 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT29494510MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 153559-46-7
Molekylformel C23H26O3
Molekylvikt (g/mol) 350.45
Synonym 4-[(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,8,8-pentamethyl-2-naphthyl)carbonyl]benzoic acid, LG 100064, Desmethylene Oxo-bexarotene
IUPAC-namn 4-(3,5,5,8,8-pentamethyl-6,7-dihydronaphthalene-2-carbonyl)benzoic acid
LEDER Cc1cc2c(cc1C(=O)c3ccc(cc3)C(=O)O)C(C)(C)CCC2(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,8,8-pentamethyl-2-naphthalenyl)carbonyl]benzoic Acid
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C23H26O3/c1-14-12-18-19(23(4,5)11-10-22(18,2)3)13-17(14)20(24)15-6-8-16(9-7-15)21(25)26/h6-9,12-13H,10-11H2,1-5H3,(H,25,26)
Formel vikt 350.1882